Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados de SAN transparente
Código de producto. 15782076
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
1000 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 6
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
15782076 1000 mL paquete de 6
1 options
Código de producto. 15782076 Proveedor Vitlab™ N.º de proveedor 44291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.00€
    35.25€ / paquete de 6
    Ahorro 9.75€
    21% Descuento
En stock
Certificado como seguro para los alimentos por la FDA. El vaso de precipitados de SAN transparente VITLAB™ se puede utilizar en una amplia variedad de tareas.
  • Transparente
  • Apto para alimentos
  • Con escala ascendente
  • Asa de fácil agarre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material SAN
Capacidad (métrico) 1000 mL
Altura (métrico) 170 mm
Diámetro (métrico) 116 mm