Learn More
Fisherbrand™ Jarras de vidrio de boca estrecha redondas y transparentes con tapones de polipropileno blancos
GREENER_CHOICE
Código de producto. 16154637 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (imperial):
64 oz
128 oz
Revestimiento del tapón:
Espuma de PTFE/polietileno
Vinilo/pasta
Tamaño de la unidad:
paquete de 4
paquete de 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (imperial) Revestimiento del tapón unitSize
16154637 128 oz Vinilo/pasta paquete de 4
16184907 64 oz Espuma de PTFE/polietileno paquete de 6
16174907 128 oz Espuma de PTFE/polietileno paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16154637
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Solución de almacenamiento ideal para grandes cantidades de líquido.
  • Incluye un agarre moldeado para los dedos
  • La boca estrecha permite verter cuidadosamente y evita derrames
Especificaciones
Capacidad (métrico) 3840 ml
Capacidad (imperial) 128 oz
Color Transparente
Diámetro exterior del cuello (métrico) 35 mm
Diámetro interior del cuello (métrico) 25 mm
Altura con tapón (métrico) 279 mm
Material Vidrio (tipo 3)
Cantidad 4
Color del tapón Blanco
Acabado del cuello 38-400
Closure Included Sí
Boca Estrecha
Altura (métrico) 276 mm
Tipo de producto Bidón redondo
Revestimiento del tapón Vinilo/pasta
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38-400 mm
Diámetro (métrico) 166 mm