Learn More
Fisherbrand™ Jarras de vidrio de boca estrecha redondas y transparentes con tapones fenólicos negros
Tienda Fisherbrand Productos
Descripción
La boca estrecha permite verter cuidadosamente y evita derrames
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 2000 ml |
| Capacidad (imperial) | 64 oz |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 35 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 25 mm |
| Material | Vidrio (tipo 3) |
| Cantidad | 6 |
| Color del tapón | Negro |
| Acabado del cuello | 38-400 |
| Closure Included | Sí |
| Mostrar más |