Learn More
Buerkle™ Tubos industriales de PVC transparente
Código de producto. 10113472 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
4 mm
5 mm
6 mm
7 mm
8 mm
9 mm
10 mm
12 mm
13 mm
19 mm
Diámetro exterior (imperial):
6 mm
7 mm
8 mm
10 mm
11 mm
12 mm
13 mm
16 mm
19 mm
25 mm
Longitud global (métrico):
10 m
10 m
50 m
100 m
Tamaño de la unidad:
10 metros
100 metros
50 metros
cada uno
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Longitud global (métrico) unitSize
10113472 4 mm 6 mm 10 m 10 metros
10052305 8 mm 11 mm 50 m 50 metros
10210573 4 mm 6 mm 100 m 100 metros
10760795 5 mm 7 mm 100 m 100 metros
10678222 6 mm 8 mm 100 m 100 metros
10685873 7 mm 10 mm 10 m 10 metros
10675303 7 mm 10 mm 100 m 100 metros
10707424 8 mm 11 mm 10 m 10 metros
16512320 9 mm 12 mm 10 m cada uno
10175884 10 mm 13 mm 50 m 50 metros
10355624 12 mm 16 mm 50 m 50 metros
10397572 13 mm 19 mm 10 m 10 metros
10186523 13 mm 19 mm 50 m 50 metros
17787357 19 mm 25 mm 10 m cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Código de producto. 10113472 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 88010406
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo Industrial de PVC Transparente fabricado en PVC blando, libre de cadmio, con alta resistencia a productos químicos, alta flexibilidad y excelente resistencia a la abrasión.
  • Manguera de PVC blando
  • Calidad de los productos alimenticios según la Directiva CE 1935/2004
  • Dureza Shore A 80 ±3
  • Temperatura de funcionamiento -20 °C a +50 °C
  • Para funcionamiento sin presión
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Directiva CE 1935/2004
Diámetro interior (métrico) 4 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 6 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 1 mm
Para utilizar con Industrial
Para utilizar con (aplicación) Para funcionamiento sin presión y apto para uso con alimentos.
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Propiedades de resistencia Resistente a la abrasión, Resistente a sustancias químicas
Color Transparente
Dureza 80 (Costa A, ±3)
Flexibilidad Los tubos
Max. Operating Temperature (Metric) 50 °C
Tipo de producto Tubería industrial