Description
- Mayor flexibilidad
- Alta resistencia química, al envejecimiento y a la abrasión.
- Respetuoso con el medio ambiente, sin cadmio.
- Calidad de los productos alimenticios según la Directiva CE 1935/2004
- Dureza Shore A 70 ±3
- Temperatura de funcionamiento de −20° a +60 °C
- Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas
- Aprobado por TÜV (estándares de la industria alemana)
Specifications
Specifications
| Certificaciones/conformidad | Productos alimenticios de la UE |
| Diámetro interior (métrico) | 8 mm |
| Material | PVC |
| Longitud global (métrico) | 10 m |
| Para utilizar con | Productos alimenticios |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para su uso con productos alimenticios |
| Color | Transparente |
| Dureza | 70 (Costa A, ±3) |
| Max. Operating Temperature (Metric) | 60 °C |