Learn More
Buerkle™ Tubo de presión de PVC transparente
Código de producto. 10103412 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6 mm
8 mm
9 mm
10 mm
13,2 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) unitSize
10103412 6 mm 10 metros
16220202 8 mm 10 metros
10031832 9 mm 10 metros
10022212 10 mm 10 metros
10725494 13,2 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10103412 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 88020612
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo reforzado con tejido, permanentemente transparente para uso en aplicaciones alimentarias.
  • Mayor flexibilidad
  • Alta resistencia química, al envejecimiento y a la abrasión.
  • Respetuoso con el medio ambiente, sin cadmio.
  • Calidad de los productos alimenticios según la Directiva CE 1935/2004
  • Dureza Shore A 70 ±3
  • Temperatura de funcionamiento de −20° a +60 °C
  • Las cifras de presión son valores máximos (presión de ruptura) en condiciones ambientales óptimas
  • Aprobado por TÜV (estándares de la industria alemana)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Productos alimenticios de la UE, Aprobado por TÜV
Diámetro interior (métrico) 6 mm
Material PVC
Diámetro exterior (imperial) 12 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 3 mm
Para utilizar con Productos alimenticios
Para utilizar con (aplicación) Aptos para su uso con productos alimenticios
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20 °C
Propiedades de resistencia Resistente a la abrasión, Resistente a sustancias químicas
Color Transparente
Dureza 70 (Costa A, ±3)
Presión máxima 20 bar
Max. Operating Temperature (Metric) 60 °C
Tipo de producto Tubos de presión