Learn More
Greiner Bio-One Clear Polystyrene High Profile Lids
Código de producto. 10721534
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Tapa
Código de producto. Tipo de producto
10721534 Tapa
1 options
Código de producto. 10721534 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 65610102
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-09-2026
Especificaciones
Color Clear
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 125 x 82 x 9 mm
Material Poliestireno
Esterilidad No estéril
Altura (métrico) 9 mm
Longitud (métrico) 125 mm
N.° por paquete 150
Formato High Profile
Tipo de producto Tapa
Plate Compatibility 96-well Standard Microplate