Learn More
Labconco™ Recipiente de trampa química transparente con soporte
Tienda Labconco Corporation ProductosDescripción
- El recipiente de polipropileno transparente permite la inspección visual del contenido de la trampa
- An x P x Al 17,8 x 17,8 x 33,0 cm
- Peso: 2,3 kg (5,0lb)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Contenedor |
| N.º de estantes | 0 |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Para utilizar con (equipo) | Sistemas de liofilización |
| Incluye | Soporte |
| Fondo (imperial) | 7,0 in |
| Fondo (métrico) | 17,8 cm |
| Anchura (imperial) | 7,0 in |
| Anchura (métrico) | 17,8 cm |
| Mostrar más |