Learn More
Alpha Packaging™ Recipiente de vidrio transparente de laboratorio
Código de producto. 10535525
Cambiar vista
Click to view available options
Capacity: 30mL; Quantity: 126 Set
Código de producto.
10535525 Capacity: 30mL; Quantity: 126 Set
1 options
Código de producto. 10535525 Proveedor Alpha Packaging™ N.º de proveedor 231258
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice el recipiente de vidrio transparente de laboratorio Alpha Packaging™ como pieza fundamental de vidrio de laboratorio. El vidrio transparente esterilizable en autoclave es químicamente y térmicamente a prueba de roturas y golpes.
  • Vidrio borosilicatado transparente
  • Resistente a fracturas
  • Químicamente y térmicamente a prueba de golpes.
  • Conforme a las directrices de EP, USP y JP.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 32
Cantidad Conjunto de 126
Capacidad (métrico) 30 ml
Material Vidrio
Tipo de producto Contenedor