Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho de vidrio transparente con tapones blancos de polipropileno sin revestimiento
Código de producto. 12367138
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
250 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón unitSize
12367138 120 ml 38/R3 paquete de 40
12347138 30 ml 33/R3 paquete de 40
12357138 60 ml 38/R3 paquete de 40
11526903 180 ml 48/R3 paquete de 20
12387138 250 ml 48/R3 paquete de 20
11546903 500 ml 58/R3 paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 12367138 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 12367138
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mezcle, dispense y almacene polvos y líquidos sin dificultad. Los frascos para polvo de cuello ancho de vidrio transparente con tapones blancos de polipropileno sin revestimiento Azpack ™ pueden marcarse con un rotulador para identificar el contenid
  • Vidrio sodocálcico transparente tipo III de Flint blanco
  • Cuello ancho con hombros corto y curvos
  • Incluye tapón sin revestimiento de polipropileno
  • El tapón blanco es ideal para escribir en él
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 40/paq.
Color del tapón Blanco
Closure Included Sí
Boca Ancha
Altura (métrico) 97 mm
Revestimiento del tapón Sin revestir
Material del cierre Polipropileno
Tamaño del tapón 38/R3
Diámetro (métrico) 54 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca