Learn More
Azpack™ Frascos para polvo de cuello ancho y vidrio transparente con tapones de rosca de urea negra
Código de producto. 11337024
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 ml
30 ml
60 ml
120 ml
180 ml
500 ml
Tamaño del tapón:
33/R3
38/R3
48/R3
58/R3
R3/28
Tamaño de la unidad:
paquete de 20
paquete de 40
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño del tapón Tamaño de la unidad
11337024 120 ml 38/R3 paquete de 40
11307024 15 ml R3/28 paquete de 40
12377128 30 ml 33/R3 paquete de 40
11338023 60 ml 38/R3 paquete de 40
11347024 180 ml 48/R3 paquete de 20
11348023 500 ml 58/R3 paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11337024 Proveedor Azpack™ N.º de proveedor 11337024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.00€
    69.22€ / paquete de 40
    Ahorro 13.78€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Llene, dispense y almacene polvos y líquidos sin dificultad. Los frascos de polvo de cuello ancho de vidrio transparente Azpack™ con tapones de rosca de urea de color negro tienen un tapón con revestimiento de PVDC recubierto de pulpa de madera.
  • Fabricados en vidrio sodocálcico transparente
  • Incluye tapón de rosca de urea negro
  • Tapón con revestimiento Steran recubierto de pulpa de madera (PVDC)
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 ml
Color Transparente
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 40/paq.
Color del tapón Negro
Closure Included Sí
Boca ancho, de rosca
Altura (métrico) 97 mm
Revestimiento del tapón PVDC recubierto de pulpa de madera
Material del cierre Urea
Tamaño del tapón 38/R3
Diámetro (métrico) 54 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca