Learn More
Fisherbrand™ Tarros para análisis de boca ancha de vidrio transparente con tapones de polipropileno blancos
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Fabricado en vidrio de cal sodada que cumple con USP los requisitos del Tipo III
- Diseño de boca ancha, ideal para muestras secas y viscosas
- El vidrio transparente facilita la visualización del contenido
- Tapas con rosca de polipropileno blanco incluidas.
- Opciones de combinaciones de forros de tapa disponibles
- Diseño sin hombros para obtener la máxima capacidad de almacenamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 60 ml |
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior del cuello (métrico) | 39 mm |
| Diámetro interior del cuello (métrico) | 34 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Muestras secas y viscosas |
| Incluye | Tapón |
| Altura con tapón (métrico) | 78 mm |
| Material | De cristal |
| Cantidad | 180 |
| Esterilidad | No estéril |
| Mostrar más |