Learn More
Berlin Packaging™ Recipiente de vidrio transparente de laboratorio
Código de producto. 10195884
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Cantidad:
18 juegos
48 juego
63 Conjunto
Juego de 20
Tamaño de la unidad:
paquete de 2688
paquete de 4158
paquete de 48
paquete de 720
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Cantidad Tamaño de la unidad
10195884 250 ml 48 juego paquete de 48
30408780 1000 ml 18 juegos paquete de 720
30408786 100 ml 63 Conjunto paquete de 4158
30408783 250 ml 48 juego paquete de 2688
30408784 500 ml Juego de 20 paquete de 720
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 10195884 Proveedor Berlin Packaging™ N.º de proveedor 1000721
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    76.25€
    56.32€ / paquete de 48
    Ahorro 19.93€
    26% Descuento
Fecha estimada de envoi: 16-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Utilice el Berlín Packaging™ Recipiente de vidrio transparente para laboratorio como pieza fundamental de la cristalería de laboratorio. El vidrio transparente esterilizable en autoclave es químicamente y térmicamente a prueba de roturas y golpes.
  • Vidrio borosilicatado transparente
  • Resistente a fracturas
  • Químicamente y térmicamente a prueba de golpes.
  • Conforme a las directrices de EP, USP y JP.
  • Esterilizable en autoclave
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad DIN 55
Cantidad 48 juego
Capacidad (métrico) 250 ml
Material Vidrio
Tipo de producto Contenedor