Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas de vidrio transparente con graduación en tinción ámbar
Código de producto. 11777941
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,5 ml
1 ml
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
Graduaciones:
0,01 mL
0.01 ml
0,02 mL
0,05 mL
0,1 ml
0,1 ml
0,2 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
paquete de 6
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Graduaciones unitSize
11777941 1 ml 0,01 mL paquete de 12
11787941 2 ml 0,02 mL paquete de 12
11726622 0,5 ml 0,01 mL paquete de 12
11742342 50 ml 0,2 ml paquete de 6
11746632 2 ml 0,1 ml paquete de 12
13177889 2 ml 0.01 ml paquete de 12
11707951 10 ml 0,1 ml paquete de 12
11797941 5 ml 0,05 mL paquete de 12
11736622 1 ml 0,1 ml paquete de 12
11717951 20 ml 0,1 ml paquete de 6
11756632 5 ml 0,1 ml paquete de 12
11727951 25 ml 0,1 ml 6 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 11777941 Proveedor Hirschmann™ N.º de proveedor 1000133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.38€
    61.80€ / paquete de 12
    Ahorro 4.58€
    6% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Proporcionan exactitud volumétrica para sus necesidades de pipeteo. Las pipetas graduadas de vidrio transparente Hirschmann Instruments™ con graduación en tinción ámbar se suministran con un conector de algodón de serie.
  • Línea corta
  • Conforme a DIN EN ISO 835
  • Graduado hasta la punta, cero en la parte superior, tipo 3
Especificaciones
Clase B
Material Vidrio sodocálcico
Graduado Sí
Color de graduación Ámbar
Graduaciones 0,01 mL
Tipo de graduación Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado
Cantidad 12/paq.
Volumen (métrico) 1 ml
Longitud (métrico) 360 ±5 milímetros
Tipo Pipeta graduada