Learn More
Hirschmann™ Pipetas graduadas de vidrio transparente con graduación en tinción ámbar
Descripción
- Línea corta
- Conforme a DIN EN ISO 835
- Graduado hasta la punta, cero en la parte superior, tipo 3
Especificaciones
Especificaciones
| Clase | B |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Ámbar |
| Graduaciones | 0,1 ml |
| Tipo de graduación | Graduaciones ámbar permanentes con color de difusión plateado |
| Cantidad | 6/Paq. |
| Volumen (métrico) | 20 ml |
| Longitud (métrico) | 360 ±5 milímetros |
| Tipo | Pipeta graduada |