Learn More
Gravis Frascos de vidrio transparente de cuello ancho
Código de producto. 11898972
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
200 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 67
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
11898972 200 ml paquete de 67
1 options
Código de producto. 11898972 Proveedor Gravis N.º de proveedor C00751EURO
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Frascos de vidrio transparente de cuello ancho para jarabe con cuello de rosca PP28.
  • Frasco de jarabe
  • Frasco de vidrio transparente con rosca
  • Tapa no incluida
Información de órdenes
dimCapacityMetric
Especificaciones
Superficie del frasco Transparente
Capacidad (métrico) 200 ml
Color Transparente
Diámetro (imperial) 2,2 in
Diámetro interior (métrico) 28 mm
Material De cristal
Cantidad Paquete de 67
Esterilidad No estéril
Closure Included No
Desechables Reutilizable
Graduated No
Boca ancho, de rosca
Forma Forma redonda
Fit for Purpose Certificado de calidad
Altura (métrico) 120 mm
Tipo de producto Bottle
Altura (imperial) 4,7 in
Diámetro (métrico) 55 mm
Tipo de tapón Tapón de rosca
Dispensación a través del tapón No