Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 10468075
Cambiar vista
Click to view available options
Tratamiento de superficie:
Adhesión universal (UB)
Immulon 1 B
Immulon 2 HB
Immulon 4 HBX
MaxiSorp
MediSorp
MultiSorp
PolySorp
Unión mejorada
Los recipientes:
No
Sí
Volumen de trabajo (métrico):
230 μl
280 μl
330 μl
350 μl
Código de barras:
Incluye código de barras
Sin código de barras
Tamaño de la unidad:
180 PCS
50 PCS
60 PCS
paquete de 180
paquete de 50
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tratamiento de superficie Los recipientes Volumen de trabajo (métrico) Código de barras unitSize
10468075 Immulon 4 HBX No 280 μl Sin código de barras 50 PCS
10547915 Immulon 1 B No 230 μl Sin código de barras paquete de 50
10795026 Immulon 2 HB No 280 μl Sin código de barras paquete de 50
10394751 MaxiSorp Sí 350 μl Sin código de barras 60 PCS
10547781 MaxiSorp No 350 μl Sin código de barras 60 PCS
10498802 PolySorp No 350 μl Sin código de barras 180 PCS
10294401 MaxiSorp Sí 350 μl Sin código de barras 180 PCS
10264451 MaxiSorp Sí 350 μl Incluye código de barras paquete de 180
10275411 MediSorp Sí 350 μl Sin código de barras 60 PCS
10565131 MultiSorp No 350 μl Sin código de barras 60 PCS
10449672 PolySorp No 350 μl Sin código de barras 60 PCS
10190825 Adhesión universal (UB) No 330 μl Sin código de barras 50 PCS
10130665 Unión mejorada Sí 330 μl Sin código de barras 50 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Código de producto. 10468075 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 3855
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cada lote se ha comprobado funcionalmente para establecer su unión a IgG.
Elija entre cuatro superficies de unión de estas placas de 96 pocillos para unos resultados fiables y reproducibles en los ensayos colorimétricos.
Realice una selección a partir de cuatro superficies de unión para obtener resultados reproducibles y fiables en ensayos colorimétricos con las placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes Thermo Scientific™ , las cuales incluyen placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™, ideales para los inmunoensayos de fase sólida cualitativos y cuantitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos:
  • Poliestireno transparente
  • Opciones de cuatro superficies para conseguir una unión óptima
  • Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
  • Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
  • Thermo Scientific Medisorp e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
  • Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
  • Thermo Scientific MultiSorp es muy hidrófila y funciona muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 467320, 456537, 460984 y 439454 incluyen certificado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Sin código de barras
Propiedad de unión Hidrófilo
Los recipientes No
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
Método de detección Colorimétrico
matriz, red, conjunto 8 x 12
Envase 50 cajas
Tipo de enlace Hidrófilo
Color Transparente
Tipo de producto Microplaca
Material Poliestireno
Volumen del pocillo (métrico) 330 μl
N.° de pocillos 96
Volumen de trabajo (métrico) 280 μl
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Immulon 4 HBX
Forma del pocillo Plano
N.º por caja 50
N.° por paquete 10
Bloqueo de placas Ninguno
Molécula diana Anticuerpos (glucoproteínas)
Diseño del pocillo F96
Mostrar más Mostrar menos
Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.