Learn More
Thermo Scientific™ Placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes
Descripción
Realice una selección a partir de cuatro superficies de unión para obtener resultados reproducibles y fiables en ensayos colorimétricos con las placas de 96 pocillos no estériles para inmunoensayos con fondo plano transparentes Thermo Scientific™ , las cuales incluyen placas transparentes Thermo Scientific™ Nunc™, Immulon™ y Microtiter™, ideales para los inmunoensayos de fase sólida cualitativos y cuantitativos.
Placas sólidas de 96 pocillos:
- Poliestireno transparente
- Opciones de cuatro superficies para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies:
- Thermo Scientific PolySorp, Immulon 1B y Universal Binding (UB) están pensados para la adsorción de moléculas hidrófobas.
- Thermo Scientific Medisorp e Immulon 2HB son ligeramente hidrófilas y unen una amplia variedad de biomoléculas.
- Thermo Scientific MaxiSorp, Immulon 4 HBX y Enhanced Binding (EB) son hidrófilas y resultan idóneas para los ensayos de tipo sándwich de anticuerpos.
- Thermo Scientific MultiSorp es muy hidrófila y funciona muy bien con proteínas solubles en agua y glucanos.
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 467320, 456537, 460984 y 439454 incluyen certificado.
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Propiedad de unión | hidrófobos |
| Los recipientes | No |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 60 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Mostrar más |