Learn More
Labconco™ Cámara de secado transparente para FreeZone™ Liofilizadores
Código de producto. 15797807 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Alto
Corto
Altura (imperial):
15,3 in
16,8 in
23 in
24,6 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Altura (imperial) Tamaño de la unidad
15797807 Corto 16,8 in cada uno
15721008 Corto 15,3 in cada uno
15787807 Alto 24,6 in cada uno
15796968 Alto 23 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15797807 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7318702
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3690.00€
    2576.88€ / paquete de 1
    Ahorro 1113.12€
    30% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-01-2027
La cámara transparente permite la visualización del contenido en la liofilización a granel.
  • Cámara de acrílico de 12,0 in de diámetro que se adapta a todos FreeZone™ Liofilizadores
  • Permite la visualización del contenido en la liofilización a granel
  • Incluye tapa de acrílico transparente con junta, válvula de liberación de vacío y paso para cables eléctricos.
  • Se pueden instalar condensadores de 257,05 mm (10,12 in) o 355,6 mm (14 in) de diámetro
  • Abertura de 203,2 mm (8 in) de diámetro al colector en la parte inferior de la cámara
Especificaciones
Tipo Estufa de secado
N.º de estantes 3
Color Transparente
Material Acrílico
Tamaño Corto
Para utilizar con (equipo) Liofilizadores FreeZone™
Diámetro (imperial) 13,6 in
Altura (imperial) 16,8 in
Peso con embalaje (imperial) 17 lb
Peso (imperial) 14 lb