Learn More
Thermo Scientific™ Placas transparentes de 96 pocillos con forma de C no estériles para inmunoanálisis
Description
Realice inmunoensayos cuantitativos y cualitativos en fase sólida con las placas transparentes de 96 pocillos con forma de C no estériles para inmunoensayos Thermo Scientific™, entre las que se incluyen las placas Nunc™, Immulon™ y Microtiter™. Elija entre una amplia variedad de superficies de unión para unos resultados fiables y reproducibles en ensayos colorimétricos.
Placas sólidas de 96 pocillos
- Poliestireno transparente
- Opciones de cuatro superficies para conseguir una unión óptima
- Filas y columnas etiquetadas alfanuméricamente
Superficies
- PolySorp para la adsorción de moléculas hidrófobas
- MaxiSorp es hidrófila e ideal para ensayos de anticuerpos sándwich
Información para pedidos:
Tenga en cuenta que la disponibilidad puede variar según el país. 446612 incluye certificado.
Specifications
Specifications
| Código de barras | Sin código de barras |
| Propiedad de unión | Hidrófilo |
| Los recipientes | Sí |
| Formato | Estándar |
| Tapa | Sin tapa |
| Método de detección | Colorimétrico |
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Envase | 60 cajas |
| Color | Transparente |
| Tipo de producto | Microplaca |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.