Learn More
Greiner Bio-One Microplacas de poliestireno μClear™ con fondo de 96 pocillos
Código de producto. 10030262
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
40 PCS
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10030262 Negro 40 PCS
1 options
Código de producto. 10030262 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 655096
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    744.00€
    421.26€ / paquete de 40
    Ahorro 322.74€
    43% Descuento
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Minimiza el riesgo de contaminación cruzada y contaminación cruzada de las muestras. Las μ™ 96microplacas de poliestireno de fondo transparente Greiner Bio-One están libres de ADNasa, ARNasa y ADN humano detectables.
  • Apirógenas
  • Material: Poliestireno
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Trazabilidad hasta la producción mediante un sistema de número de LOTE definido
  • Más adecuado para proteínas no polares y péptidos
  • Certifications
    DIN ISO 9001
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras Alphanumeric
Formato Estándar
Tapa Sin tapa
matriz, red, conjunto 8 x 12
Tipo de enlace Adherencia media
Color Negro
Tipo de producto Assay Microplate
Material Poliestireno
N.° de pocillos 96
Esterilidad No estéril
Tratamiento de superficie Medium Binding
Forma del pocillo Base plana (pocillo F)
Cantidad 40/caja
Diseño del pocillo Chimenea