Learn More
Greiner Bio-One μClear™ de 384 pocillos, tratada para cultivo celular, microplaca de fondo plano
Código de producto. 10662123
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco, Fondo transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 32
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
10662123 Blanco, Fondo transparente paquete de 32
1 options
Código de producto. 10662123 Proveedor Greiner Bio-One N.º de proveedor 781098
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Color:Blanco, fondo transparente; Esterilidad:estéril; Tapa:Con tapa
  • Sin ADN humano, ARNasa o ADNasa detectables
  • Apirógenos y no citotóxicos
  • Compatibles con sistemas automatizados
  • Apilable
  • Codificación alfanumérica de pozos μClear™ abajo
  • Perfil del pozo: Fondo en F (fondo plano)
  • Área de crecimiento por pocillo: 10 mm²
  • Volumen de trabajo por pocillo: 15 μl-110 μyo
  • Disponible con  Tapa que permite el intercambio de gases con la menor evaporación posible.
  • Estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Código de barras alfanumérico
Tapa Con tapa
matriz, red, conjunto 16 x 24
Envase 8/paq., 32/caja
Color Blanco, Fondo transparente
Material Poliestireno
N.° de pocillos 384
Esterilidad Estéril
Tratamiento de superficie Cultivo celular
Forma del pocillo Cuadrado redondeado
Cantidad 32/caja