Learn More
Nitritex™ Delantal protector estéril de tejido CleanTough
Código de producto. 15288108
Change view
Click to view available options
Tamaño:
Grande
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
Código de producto. Tamaño unitSize
15288108 Grande paquete de 50
1 options
Código de producto. 15288108 Proveedor Nitritex™ N.º de proveedor BCDAL
El delantal protector de quimioterapia BioClean-C™, que proporciona protección contra los fármacos quimioterapéuticos, está fabricado con material CleanTough™ ligero, duradero y con bajo nivel de formación de pelusas, con cintas de amarre en la parte posterior y un cierre ajustable del cuello.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Delantal protector de quimioterapia
Tamaño Grande
Material Tejido microporoso laminado doble
Color Azul
Esterilidad No estéril
Estilo de cuello Ajustables
Tamaño del tórax (métrico) Entre 99,06 y 106,6 cm
Para utilizar con (aplicación) Entornos críticos y controlados
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015, ASTM F739-12
Modelo sin mangas
Certificaciones/conformidad (Europa) (UE)2016/425, EN ISO 13034:2005 + A1:2009, EN 14325, EN 530, EN 6530, EN 13934-1, EN 9073-4, EN 863, EN 13935-2