Learn More
CleanSpace Technology™ Juego de tapones para limpieza y almacenamiento CleanSpace3™
Código de producto. 15970042 Tienda CleanSpace Technology Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Unidad de respiración HALO CleanSpace™ (CS3000)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15970042 Unidad de respiración HALO CleanSpace™ (CS3000) cada uno
1 options
No use el respirador cuando el juego de tapones esté en su sitio.
Código de producto. 15970042 Proveedor CleanSpace Technology™ N.º de proveedor CS3011
Fecha estimada de envoi: 30-10-2026
No use el respirador cuando el juego de tapones esté en su sitio.
Herramienta para utilizar con el CleanSpace™ Unidad de respiración HALO (CS3000). Sella todas las aberturas de la CleanSpace™ Unidad HALO PAPR para almacenamiento. Fabricado en policarbonato y silicona.
  • Cuenta con el revolucionario respirador purificador de aire eléctrico CleanSpace HALO: ligero de peso, sin mangueras ni cinturones
  • Diseñado para ofrecer comodidad durante largos periodos de tiempo
  • Permite sudoración y transpiración
  • Fácil de lavar, secado rápido
  • Diseñado para un uso prolongado en entornos difíciles
  • Fácil y rápido de cambiar
Especificaciones
Modelo CS3011
Para utilizar con (equipo) Unidad de respiración HALO CleanSpace™ (CS3000)