Learn More
Micronova™ Cinta de vinilo para salas limpias
BIOPHARMA
Código de producto. 12863542 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul claro
Blanco
Transparente
Verde claro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
paquete de 24
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12863542 Blanco 1 PCS
12893662 Verde oscuro cada uno
12803672 Azul claro cada uno
30694860 Azul claro paquete de 24
30694859 Verde claro paquete de 24
12813672 Verde claro cada uno
12843672 Transparente cada uno
30694870 Transparente paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 12863542 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR100PC2WH
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    23.38€ / paquete de 1
    Ahorro 6.42€
    21% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Esta cinta de vinilo para salas limpias con adhesivo de caucho y separación limpia es extremadamente moldeable, lo que la hace perfecta para la codificación por colores, el marcado y el sellado de superficies curvas e irregulares.
La cinta de vinilo para salas limpias Micronova se puede separar limpiamente de los cartuchos de obleas y las superficies de trabajo para salas limpias, y el acabado mate permite escribir con un bolígrafo para salas limpias. Las técnicas especiales de procesamiento y envasado garantizan recuentos bajos de partículas y de iones extraíbles para aplicaciones en la sala limpia y en sus alrededores.
  • Cinta de vinilo con adhesivo de caucho sintético
  • Separación limpia de los cartuchos de obleas y de la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias
  • Ideal para unir con cinta y sellar superficies curvas e irregulares
  • Acabado mate sobre el que se puede escribir con bolígrafo para salas limpias
  • Especialmente procesada y envasada para la sala limpia
  • Disponible en varios colores y tamaños
  • Envasada individualmente en una bolsa de polietileno
  • 32,91 m (36 yd) envuelta en un núcleo de plástico de 7,62 cm (3 pulg)
Información de órdenes
Disponible en rojo, amarillo, blanco, negro, marrón, azul oscuro, verde oscuro, azul claro, verde claro, naranja, morado y transparente en rollos de 36 yd (33 m). Contacta con tu representante de atención al cliente de Fisher Safety en el 1-800-772-6733 para obtener información sobre los colores que no se muestran aquí.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad Certificado de conformidad; ISO Instalación certificada 9001
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Vinilo, Caucho sintético
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado, codificación por colores, etiquetado, creación de lotes
Incluye 3 in Núcleo de plástico
Sin látex Sí
Cantidad 24/Cs.
Tamaño (imperial) 16 x 10 x 8 in
Tamaño (métrico) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Resistencia a la tracción 13 libras/pulgada.
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 0.127 mm
Dimensiones (L x An) 33 m x 50,8 mm (36 yd x 2 in)
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Anchura de la cinta (imperial) 2 in
Anchura de cinta (métrico) 12.5 cm