Learn More
Micronova™ Cinta de vinilo para salas limpias
Código de producto. 12823662 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul oscuro
Blanco
Naranja
Verde claro
Verde oscuro
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 36
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color unitSize
12823662 Verde claro cada uno
12893652 Azul oscuro cada uno
12803662 Verde oscuro cada uno
12833662 Naranja cada uno
12833542 Blanco cada uno
17371094 Blanco paquete de 36
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 12823662 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR100PC1LG
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Esta cinta de vinilo para salas limpias con adhesivo de caucho y separación limpia es extremadamente moldeable, lo que la hace perfecta para la codificación por colores, el marcado y el sellado de superficies curvas e irregulares.
Procesada para aplicaciones en salas limpias y alrededor de ellas
La cinta de vinilo para salas limpias Micronova se puede separar limpiamente de los cartuchos de obleas y las superficies de trabajo para salas limpias y el acabado mate permite escribir con un bolígrafo para salas limpias. Las técnicas especiales de procesamiento y envasado garantizan un bajo nivel de partículas y recuentos de iones extraíbles para aplicaciones en la sala limpia y en sus alrededores.
  • Cinta de vinilo con adhesivo de caucho sintético
  • Separación limpia de los cartuchos de obleas y de la mayoría de las superficies de trabajo en salas limpias
  • Ideal para unir con cinta y sellar superficies curvas e irregulares
  • Acabado mate sobre el que se puede escribir con bolígrafos para salas limpias
  • Especialmente procesados y envasados para la sala limpia
  • Disponible en varios colores y tamaños
  • Envasada individualmente en bolsa de polietileno
  • 32,91 m (36 yardas) envuelto en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 pulg.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinyl
Color Verde claro
Acabado Matte
Formato Roll
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Sellado, codificación de colores, etiquetado, creación de lotes
Intervalo de temperatura (imperial) De 60° a 80 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De 16 °C a 27 °C
Dimensiones (L x An) 33 m x 25,4 mm
Longitud (imperial) 36 yd
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm