Learn More
Micronova™ Cinta de vinilo para salas limpias
Código de producto. 30694883 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul claro
Azul oscuro
Rojo
Verde claro
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
paquete de 48
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30694883 Azul claro paquete de 36
30694858 Azul oscuro paquete de 24
30694880 Verde claro paquete de 48
30694873 Rojo paquete de 48
30694874 Amarillo paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30694883 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor CR100PC1LB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    660.00€
    627.79€ / paquete de 36
    Ahorro 32.21€
    4% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Fabricado con caucho, el adhesivo de fácil desprendimiento es extremadamente adaptable, lo que lo hace ideal para codificar por color, marcar y sellar superficies curvas e irregulares.
  • La cinta de vinilo para salas blancas ofrece una separación limpia de los cartuchos de obleas y las superficies de trabajo de la sala blanca, y su acabado mate permite escribir sobre él con un bolígrafo para salas blancas.
  • Las técnicas especiales de procesamiento y empaquetado garantizan un bajo número de partículas y de iones extraíbles para aplicaciones dentro y alrededor de la sala limpia.
  • Procesada para aplicaciones en salas limpias y alrededor de ellas
  • Cinta de vinilo con adhesivo de caucho sintético
  • Ideal para unir con cinta y sellar superficies curvas e irregulares
  • Acabado mate sobre el que se puede escribir con bolígrafos para salas limpias
  • Especialmente procesados y envasados para la sala limpia
  • Disponible en varios colores y tamaños
  • Envasada individualmente en bolsa de polietileno
  • 32,91 m (36 yardas) envuelto en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in)
  • Comuníquese con su representante de servicio al cliente de Fisher Safety al 1-800-772-6733 para obtener información sobre pedidos de colores que no se muestran aquí.
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Caucho
Recubrimiento Vinilo
Color Azul claro
Acabado Mate
Formato Rollo
Material Vinilo
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Sin látex N.º
Dimensiones (L x An) 329.1 x 2.54 cm
Longitud (imperial) 108 ft.
Longitud (métrico) 329.1 cm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2.54 cm