Learn More
Fisherbrand™ Cinta de vinilo para salas limpias, 19 mm
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
La cinta de vinilo para salas limpias de uso general Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
- Cinta de vinilo conformable con adhesivo de goma
- Forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable
- No deja residuos de adhesivo cuando se retira
- Ideal para codificación de colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
- Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
- Procesada en un entorno controlado
- Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
- Todos los rodillos tienen 33 m de longitud
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Color | Blanco |
| Material | Vinilo |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de sellado, codificación por colores, etiquetado, creación de lotes y procesamiento de alimentos |
| Intervalo de temperatura (imperial) | De 60° a 80 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | De 16 °C a 27 °C |
| Dimensiones (L x An) | 33 m x 19,05 mm |
| Longitud (imperial) | 36 yd |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.