Learn More
Fisherbrand™ Cinta para sala limpia de vinilo de calidad industrial
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescription
Para uso industrial ligero, fabricación en limpio y soporte para salas limpias
La cinta de vinilo para salas limpias de uso general Fisherbrand forma un fuerte enlace con plásticos, polímeros y acero inoxidable sin dejar residuos adhesivos cuando se retira. Procesada en un entorno controlado, esta cinta está diseñada para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias.
- Cinta de vinilo moldeable con adhesivo de goma
- Forma una fuerte unión con plásticos, polímeros y acero inoxidable
- No deja residuos de adhesivo cuando se retira
- Perfecta para codificación por colores, marcado de suelo y uso general en salas limpias
- Se puede escribir en ella con rotuladores para salas limpias
- Procesada en un entorno controlado
- Enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
- Todos los rodillos tienen 33 m de longitud.
Compliance
Cumple con las especificaciones federales PPP-T-66E y CID A-A 1689A.
Specifications
Specifications
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Caucho |
| Recubrimiento | Vinilo |
| Color | Verde oscuro |
| Acabado | Mate |
| Formato | Cinta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Para uso industrial ligero, construcción limpia y soporte para salas limpias |
| Show More |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.