Descripción
- Calcetín desechable de un solo uso
- Hecho de 100% poliéster
- Compatibilidad con sala limpia
- Cómodos para un uso extendido
- Sin generación de partículas
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacéutico, Biotecnología, Salas Limpias, Hospital, Semiconductores |
| Material | Poliéster |
| Tamaño | Talla única |
| Desechables | Un solo uso |
| Esterilidad | No estéril |
| Cantidad de embalaje | 400 Pares/C |
| Tipo de producto | Calcetines para salas limpias |
| Cleanroom Class | Clase 10-1000 (ISO 4-6) |