Descripción
- Superficie lisa para comodidad durante todo el día
- Antiestático
- Esterilizable en autoclave
- Adecuado para su uso en ISO salas limpias de 4 a 6 (de la Clase 10 a la Clase 1000)
- Suela antideslizante
- Un diseño cónico especial evita que los líquidos derramados entren en obstrucción
- Correa del talón
- Cuenca Anatómica del Talón
- Agarrador de dedos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM F2913 |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (aplicación) | Farmacéutico, Biotecnología, Semiconductores, Salas Limpias, Hospitales |
| Material | Elastómero termoplástico |
| Tamaño | XXL |
| Estilo de dedo del pie | Puntera plana |
| Cantidad de embalaje | 6/Cs. |
| Tipo de producto | Zapatos de sala limpia |