Learn More
PURUS™ Cleanroom Shoes
Código de producto. 31789574 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
X-Small
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Tamaño de la unidad:
6 pares
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
31789574 X-Small 6 pares
31789572 Small 6 pares
31789571 Medium 6 pares
31789570 Large 6 pares
31789573 X-Large 6 pares
31789575 2X-Large 6 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 31789574 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor CRSHWXS
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
PURUS™ Cleanroom Shoes provide comfort and durability when working in cleanroom environments.
  • Smooth surface for day-long comfort
  • Antistatic
  • Autoclavable
  • Suitable for use in ISO 4 to 6 (Class 10 to Class 1000) cleanroom
  • Non-slip sole
  • Special conical design prevents spilled liquids from entering clog
  • Heel strap
  • Anatomic Heel Basin
  • Toe Grabber
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ASTM F2913
Color White
Para utilizar con (aplicación) Pharmaceutical, Biotech, Semiconductor, Cleanrooms, Hospitals
Material Thermoplastic Elastomer
Tamaño X-Small
Estilo de dedo del pie Plain Toe
Cantidad de embalaje 6/Cs.
Tipo de producto Cleanroom Shoes