Learn More
Cole-Parmer Adaptador recto de conexión Luer-Lock macho giratorio para sala limpia, blanco Nylon
Código de producto. 30053724 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1/18 in
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
30053724 1,9 cm (3 x 32 in) paquete de 10
30053427 1,9 cm (3 x 16 in) paquete de 10
30054237 1,9 cm (1 x 4 in) paquete de 10
30053213 5/32 pulg paquete de 10
30054297 1/18 in paquete de 10
30053033 1,9 cm (1 x 16 in) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30053724 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9.70€
    8.93€ / paquete de 10
    Ahorro 0.77€
    7% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Fabricado en un ISO Sala limpia certificada clase 7 para minimizar la contaminación por contaminantes
Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación. Libre de —PVC, ideal para uso en industrias de bioprocesos, ciencias biológicas y farmacéutica. Conéctese a un cuerpo luer hembra para formar una ruta de fluido sin fugas. El diseño de púa única sujeta firmemente el tubo. Cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3297 y cumple con RoHS
Specifications
Certificaciones/conformidad FDA; Sin DEHP; Sin ftalatos; RoHS
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 32 in)
Material Nailon
Cantidad de embalaje 10/Pk.
Conexión Conector macho Luer x espiga para manguera
Color Blanco