Descripción
- Para preparación de medios, agrupación, codificación por colores, envasado y otras aplicaciones en sala limpia
- Procesada en sala limpia
- Enrollado en un tubo de 3 in Núcleo de plástico
- En bolsa doble individual
- Longitud de la curvatura: 33 m (36 yd.)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Naranja |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Polipropileno |
| Tipo de producto | Cinta |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Mostrar más |