Learn More
Micronova™ Cinta de polietileno para salas blancas
Código de producto. 30694902 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Rojo
Transparente
Verde oscuro
Anchura (imperial):
1 in
2 in
Tamaño de la unidad:
paquete de 24
paquete de 36
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Anchura (imperial) Tamaño de la unidad
30694902 Rojo 1 in paquete de 36
30694869 Transparente 1 in paquete de 36
30694879 Blanco 1 in paquete de 36
30694862 Blanco 2 in paquete de 24
30694861 Verde oscuro 2 in paquete de 24
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 30694902
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    589.42€
    472.39€ / paquete de 36
    Ahorro 117.03€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-01-2027
Cinta para salas blancas sensible a la presión con bajo contenido de partículas y carga biológica, ideal para sellar, codificar por color y marcar en entornos limpios.
  • La cinta de polietileno para salas blancas es una excelente cinta de uso general para la preparación de medios, dosificación, codificación por colores, empaquetado y otras aplicaciones en salas blancas.
  • Cinta de polietileno sensible a la presión
  • Ideal para sellar, codificar por color y marcar en entornos limpios.
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in)
  • En bolsa doble individual
  • Disponible en diversos anchos
  • Longitud del rollo: 33 m (36 yd.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Rojo
Acabado Semisatinado
Formato Rollo
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta para salas limpias
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Dimensiones (L x An) 329.1 x 2.54 cm
Longitud (imperial) 108 ft.
Longitud (métrico) 329.1 cm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2.54 cm