Descripción
- La cinta de polietileno para salas blancas es una excelente cinta de uso general para la preparación de medios, dosificación, codificación por colores, empaquetado y otras aplicaciones en salas blancas.
- Cinta de polietileno sensible a la presión
- Ideal para sellar, codificar por color y marcar en entornos limpios.
- Excelente para áreas de construcción limpias
- Sala limpia procesada y enrollada en un núcleo de plástico de 76,2 mm (3 in)
- En bolsa doble individual
- Disponible en diversos anchos
- Longitud del rollo: 33 m (36 yd.)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Transparente |
| Acabado | Brillo medio |
| Formato | Rollo |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias |
| Esterilidad | No estéril |
| Sin látex | Sí |
| Dimensiones (L x An) | 329.1 x 2.54 cm |
| Mostrar más |