Learn More
Fisherbrand™ Cinta para salas limpias de polietileno de calidad industrial EGP™
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Se utiliza en áreas donde no se requiere cinta ultralimpia
- El revestimiento de polietileno con adhesivo acrílico tiene una liberación de gases baja y buenas propiedades de separación limpia
- Procesada en un entorno controlado, enrollada en un núcleo de plástico y embolsada
- Longitud del rollo: 33 m (36 yd)
Spécification
Spécification
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Tipo de adhesivo | Acrylic |
| Recubrimiento | Polyethylene |
| Color | Amarillo |
| Acabado | Semi-gloss |
| Formato | Roll |
| Material | Polietileno |
| Tipo de producto | Cinta para salas limpias de grado industrial |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Marcado de pasillos, creación de lotes, codificación por colores, proyectos de construcción y limpieza, áreas de soporte para salas limpias y aplicaciones de procesamiento de alimentos |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?