Learn More
Fisherbrand™ Cinta de polietileno para sala limpia
Código de producto. 30694896 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Naranja
Rojo
Transparente
Tamaño de la unidad:
paquete de 48
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30694896 Naranja paquete de 48
30694891 Rojo paquete de 48
30694893 Transparente paquete de 48
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30694896
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    662.69€
    531.10€ / paquete de 48
    Ahorro 131.59€
    19% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Cinta de sala limpia sensible a la presión con bajo número de partículas y biocarga, ideal para sellado, codificación por colores y marcado en entornos limpios
  • Cinta de uso general para sala limpia para:
    • Preparación de medios
    • Creación de lotes
    • Codificación de color
    • Envasado y otras aplicaciones
  • Cinta de polietileno sensible a la presión
  • Ideal para sellado, codificación por colores y marcado en entornos limpios
  • Excelente para áreas de construcción limpias
  • Procesada en sala limpia
  • Enrollado en 3 in Núcleo de plástico
  • En bolsa doble individual
  • Longitud de la curvatura: 33 m (36 yd.)
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Tipo de adhesivo Acrílico
Recubrimiento Ninguno
Color Naranja
Acabado Semisatinado
Formato Rollo
Material Polietileno
Tipo de producto Cinta
Esterilidad No estéril
Sin látex Sí
Longitud (imperial) 36 yd.
Longitud (métrico) 33 m
Anchura (imperial) 0,75 in
Anchura (métrico) 76.2 mm