Learn More
Micronova™ Cleanroom NovaSqueegee™
Código de producto. 13127656 Tienda Micronova Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de producto:
Espátula
Hoja de rasqueta
Material:
Acero inoxidable electropulido (304)
Caucho
Longitud (imperial):
12 in
18 in
22 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo de producto Material Longitud (imperial) Tamaño de la unidad
13127656 Hoja de rasqueta Caucho 22 in cada uno
17813668 Espátula Acero inoxidable electropulido (304) 12 in cada uno
12664873 Espátula Acero inoxidable electropulido (304) 18 in cada uno
12663506 Espátula Acero inoxidable electropulido (304) 22 in cada uno
13117656 Hoja de rasqueta Caucho 18 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 13127656 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor RS22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.50€
    9.28€ / paquete de 1
    Ahorro 2.22€
    19% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Una rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho reemplazable, diseñada para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia. El uso opcional con los mangos universales de la serie SSU permite un alcance más amplio.
El Micronova Sala limpia NovaSqueegee™ es una herramienta de acero inoxidable que viene de serie con una hoja de goma reemplazable y cuenta con un accesorio de mango de desconexión rápida para uso opcional con los mangos de la serie SSU.
  • Rasqueta de acero inoxidable con hoja de caucho
  • Diseñado para limpiar ventanas, pantallas, suelos y paredes en la sala limpia
  • Fabricado con acero inoxidable electropulido 304
  • Hojas de repuesto de caucho disponibles
  • Disponible en tamaños de 30, 45 y 55 cm
  • Accesorio de mango de desconexión rápida
  • Para usarse con mangos universales de la serie SSU
  • Toda la unidad es esterilizable en autoclave
Especificaciones
Tipo de producto Hoja de rasqueta
Color-coded N.º
Tipo de mango Ninguno
Esterilidad No estéril
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Negro
Desechables Reutilizable
Para utilizar con (aplicación) Para limpiar ventanas
Para utilizar con (equipo) NovaSqueegee
Longitud (imperial) 22 in
Longitud (métrico) 56 cm
Material Caucho
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 2,5 cm