Learn More
Cole-Parmer Conectores Luer macho para sala limpia a conector de manguera, adaptador recto, polipropileno sin derivados animales
Código de producto. 30053503 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
30053503 1,9 cm (1 x 8 in) paquete de 10
30054280 1,9 cm (1 x 16 in) paquete de 10
30053303 1,9 cm (3 x 32 in) paquete de 10
30053866 1,9 cm (1 x 4 in) paquete de 10
30053298 5/32 pulg paquete de 10
30052977 1,9 cm (3 x 16 in) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30053503 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5011021
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Fabricado en un ISO Sala limpia certificada clase 7 para minimizar la contaminación por contaminantes
Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación. Libre de —PVC, ideal para uso en industrias de bioprocesos, ciencias biológicas y farmacéutica. Forma una conexión luer sin fugas con un giro rápido y simple. El diseño de púa única sujeta firmemente el tubo. Cumple con los requisitos de la FDA 21 CFR 177.1520(a)(3)(i) y (c)3.1a y cumple con RoHS
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ADCF;FDA;Sin DEHP;Sin ftalatos;RoHS
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 8 in)
Material Polipropileno
Cantidad de embalaje 10/Pk.
Conexión Luer macho, espiga para manguera