Learn More
Cole-Parmer Accesorios de espiga para manguera de sala limpia, unión recta, color blanco Nylon
Código de producto. 30054185 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
3/8 in
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
30054185 3/8 in paquete de 10
30052926 1,9 cm (1 x 8 in) paquete de 10
30054104 1,9 cm (1 x 16 in) paquete de 10
30054060 1,9 cm (3 x 32 in) paquete de 10
30053289 1,9 cm (5 x 8 in) paquete de 10
30053973 1,9 cm (3 x 16 in) paquete de 10
30053603 1,9 cm (1 x 4 in) paquete de 10
30053909 5/32 pulg paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 30054185 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5010840
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Fabricado en un ISO Sala limpia certificada clase 7 para minimizar la contaminación por contaminantes
Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación. Libre de —PVC, ideal para uso en industrias de bioprocesos, ciencias biológicas y farmacéutica. Montaje rápido y sencillo sin herramientas. El diseño de púa única sujeta firmemente el tubo. Cumple con la FDA y RoHS
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA; Sin DEHP; Sin ftalatos; RoHS
Diámetro interior (imperial) 3/8 in
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -23 °C
Cantidad de embalaje 10/Pk.
Puerto de salida Unión de espiga de manguera
Método de esterilización Irradiación con haz de electrones/gamma, EtO o autoclave hasta 121 °C
Color Blanco
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.