Learn More
Cole-Parmer Accesorios de espiga para manguera de sala limpia, unión recta, color natural Kynar™
Código de producto. 30053518 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1 in
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
1,9 cm (3 x 4 in)
1,9 cm (5 x 8 in)
1/2 in
3/8 in
5/16 in
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) unitSize
30053518 5/16 in paquete de 10
30053310 5/32 pulg paquete de 10
30054295 1,9 cm (3 x 16 in) paquete de 10
30053668 1,9 cm (1 x 8 in) paquete de 10
30053563 1,9 cm (1 x 16 in) paquete de 10
30053751 1,9 cm (5 x 8 in) paquete de 10
30054274 1,9 cm (3 x 4 in) paquete de 10
30053662 1/2 in paquete de 10
30054149 1,9 cm (1 x 4 in) paquete de 10
30053840 3/8 in paquete de 10
30053482 1 in paquete de 10
30053195 1,9 cm (3 x 32 in) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 30053518 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5010837
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricado en un ISO Sala limpia certificada clase 7 para minimizar la contaminación por contaminantes
Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación. Libre de —PVC, ideal para uso en industrias de bioprocesos, ciencias biológicas y farmacéutica. Montaje rápido y sencillo sin herramientas. El diseño de púa única sujeta firmemente el tubo. Biopharma compatible y USP Compatible con 661 y BPOG
Especificaciones
Certificaciones/conformidad USP; Sin DEHP; Sin ftalatos
Diámetro interior (imperial) 5/16 in
Cantidad de embalaje 10/Pk.
Puerto de salida Unión de espiga de manguera
Método de esterilización Irradiación con haz de electrones/gamma, EtO o autoclave hasta 135 °C
Forma Recto
Color Natural