Learn More
Cole-Parmer Conectores hembra Luer a espiga de manguera para sala limpia, adaptador recto, blanco Nylon
Código de producto. 30054235 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 16 in)
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
1,9 cm (3 x 32 in)
5/32 pulg
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Tamaño de la unidad
30054235 1,9 cm (3 x 16 in) paquete de 10
30053710 1,9 cm (1 x 8 in) paquete de 10
30053626 5/32 pulg paquete de 10
30053805 1,9 cm (3 x 32 in) paquete de 10
30053092 1,9 cm (1 x 4 in) paquete de 10
30054142 1,9 cm (1 x 16 in) paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30054235 Proveedor Cole-Parmer N.º de proveedor 5010987
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.90€
    11.80€ / paquete de 10
    Ahorro 2.10€
    15% Descuento
Fecha estimada de envoi: 28-01-2027
Fabricado en un ISO Sala limpia certificada clase 7 para minimizar la contaminación por contaminantes
Ideal para aplicaciones generales, de laboratorio y de un solo uso para conectar tubos con el resto del sistema. Soporte técnico gratuito disponible para determinar qué tipo de conector se necesita para su aplicación. Libre de —PVC, ideal para uso en industrias de bioprocesos, ciencias biológicas y farmacéutica. Forma una conexión luer sin fugas con un giro rápido y simple. El diseño de púa única sujeta firmemente el tubo. Cumple con las regulaciones de la FDA 21 CFR 178.3297 y cumple con RoHS
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA; Sin DEHP; Sin ftalatos; RoHS
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (3 x 16 in)
Material Nailon
Cantidad de embalaje 10/Pk.
Conexión Conector hembra Luer x espiga para manguera
Color Blanco
Advertencia: Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.