Learn More
Micronova™ Bolígrafo Click para sala limpia
Código de producto. 17633935 Tienda Micronova Productos
Change view
Click to view available options
Color:
Azul
Negro
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Esterilidad unitSize
17633935 Azul Estéril paquete de 100
17655915 Negro No estéril paquete de 100
17218336 Negro Estéril paquete de 100
17665915 Azul No estéril paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17633935 Proveedor Micronova™ N.º de proveedor PEN12IR
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los bolígrafos Cleanroom Click Pens utilizan tinta indeleble con bajo contenido de sodio y cuentan con un cuerpo de polietileno de alta densidad especial y una punta retráctil de fácil clic.
  • Tipo de producto: Bolígrafo
  • Tipo de tinta: Bajo en sodio (indeleble)
  • Tipo de punta: Clic / Retráctil
  • Estilo de la punta: Bolígrafo (0,7 mm)
  • Dimensiones (largo x ancho): 15 cm (6 in) x 9,5 mm (0,38 in)
  • Embalaje: Doble bolsa
  • Para usar con (aplicación): Documentación de salas blancas
  • Para usar con (equipo): papel para sala limpia
Especificaciones
Color Azul
Color de la cubierta Blanco
Material de recubrimiento Polietileno de alta densidad
Dimensiones (L x An) 15 cm (6 in) x 9,5 mm (0,38 in)
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ISO Instalación certificada 9001
Desechables Reutilizables
Para utilizar con (aplicación) Documentación de salas blancas
Para utilizar con (equipo) Papel para salas limpias
Envase 10 bolígrafos/bolsa, 10 bolígrafos/bolsa doble, 100 bolígrafos/paquete.
Tipo de producto Bolígrafo Click
Esterilidad Estéril
Estilo de punta Bolígrafo (0,7 mm)
Peso (imperial) 2.171 onzas. (Embalar)
Peso (métrico) 61.547 g