Learn More
Brady™ Etiquetas para impresora de etiquetas BBP81 de transferencia térmica CleanLift™
Tienda Brady ProductosDescripción
- Para su uso con impresoras por transferencia térmica
- Fabricadas con tela de vinilo B-498 con adhesivo de caucho reposicionable
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con reconocimiento UL |
| Descripción | Series de cinta sugeridas: R4300; R4800; R6000; R6200 |
| Tipo de adhesivo | Caucho reposicionable |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Tela de vinilo (B-498) |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |