Learn More
Brady™ CleanLift™ Etiquetas imprimibles por transferencia térmica, serie B-498
Tienda Brady ProductosDescripción
- Disponibles en varios tamaños
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Con reconocimiento UL |
| Descripción | Serie de cintas recomendada: R4300; 4800 rands; 6000 rands; R6200 |
| Tipo de adhesivo | Reposicionable |
| Recubrimiento | Ninguno |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Tela de vinilo (B-498) |
| Caras imprimibles | Imprimible de una sola cara |
| Print Technology | Transferencia térmica |
| Mostrar más |