Learn More
Brady™ Etiquetas de tela de vinilo reposicionables con núcleo de 76,2 mm (3 pulgadas) abierto de la serie CleanLift™ (blanco)
Código de producto. 12786248 Tienda Brady Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
12786248 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 12786248 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 062683
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    550.00€
    457.93€ / 1 rollos
    Ahorro 92.07€
    16% Descuento
Fecha estimada de envoi: 08-01-2027
CleanLift™ Serie Abierta 3 in Etiquetas de vinilo reposicionables Core - Blancas: Permanente o reposicionable: una vez aplicado, B-498 CleanLift™ La serie Vinyl Cloth está ahí …para quedarse a menos que quieras cambiarla.
  • El adhesivo y el dorso de tejido ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca
  • Capa superior especialmente formulada para una excelente calidad de impresión
  • Acabado semisatinado para ofrecer un aspecto nítido y limpio
Especificaciones
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Certificaciones/conformidad ASTM B 117; ASTM D 1000; ASTM D 2979; ASTM G 155; con reconocimiento UL
Tipo de adhesivo Reposicionable
Color Blanco
Acabado Semisatinado
Formato Rollo
Material Vinilo
Print Technology Transferencia térmica
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Etiquetado de códigos de barras; Etiquetado de placas de circuito; Etiquetado de componentes y equipos; Etiquetado de cables y cables
Para utilizar con (equipo) BBP81 Label Printer, Brady 1244, Brady MVP Plus Series, Brady Máquina de etiquetas de la serie X Plus II, Brady 1344, Brady 2461, Brady Impresora de etiquetas de la serie IP, Tagus Thermal Transfer Printer
Etiquetas por fila 2
Cantidad 5000/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40° a +176 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,0073 in
Grosor (métrico) 0.185 mm
Dimensiones (L x An) 0,75 x 0,5 in
Longitud (imperial) 0,75 in
Anchura (imperial) 2,5 in
Anchura (métrico) 170,18 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number THT-88-498-5