Descripción
- Aborde una variedad de tareas con nuestro Tork Paño de limpieza: apto para la mayoría de disolventes, desinfectantes y detergentes.
- Reemplace los trapos antiestéticos y las toallas de alquiler con estos paños duraderos para uso repetido.
- Elimina rápidamente aceite, grasa, lubricantes y suciedad, gracias a su alta capacidad de absorción.
- Realice sin esfuerzo tareas de limpieza más ligeras gracias a su tacto suave y flexible.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Paño de limpieza |
| Longitud (imperial) | 166.23 yd. |
| Longitud (métrico) | 152 m |
| Anchura (imperial) | 12,4 in |
| Anchura (métrico) | 31.5 cm |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Certificaciones/conformidad | FSC Crédito MIX, ISO 9001, ISO 14001 |
| Color | Azul |
| Desechables | Uso limitado |
| Cantidad de embalaje | 1 rollo |
| Mostrar más |