Learn More
PURUS™ Papel CleanImage Premier para salas limpias
Código de producto. 15793589 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Azul
Blanco
Dimensiones (L x An):
8,3 x 11.7 in
Formato de página:
Sin agujeros
Peso (métrico):
105 gsm
80 gsm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) Formato de página Peso (métrico) Tamaño de la unidad
15793589 Blanco 8,3 x 11.7 in Sin agujeros 80 gsm paquete de 10
15703589 Azul 8,3 x 11.7 in Sin agujeros 80 gsm paquete de 10
15723589 Azul 8,3 x 11.7 in Sin agujeros 105 gsm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15793589 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor PCIW 1081C
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    265.00€
    247.62€ / paquete de 10
    Ahorro 17.38€
    6% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Para escribir, imprimir y fotocopiar en entornos de salas blancas, PURUS™ El papel para salas blancas ofrece alta capacidad de impresión y adhesión al tóner térmico y además es reciclable.
  • Tecnología patentada de unión
  • Adecuado para su uso en ISO Sala limpia de 4 a 6 (clase 10 a clase 1000)
  • Producido en ISO 4 (Sala limpia clase 10)
  • Reciclable
  • Alta capacidad de impresión y adhesión del tóner térmico.
Compliance
Adecuado para su uso en ISO 4 a 6 (clase 10 a clase 1000).
Especificaciones
Material Polietileno
Con renglones No
Width (English) Page 11,7 in
Longitud de página (imperial) 8,3 in
Color Blanco
Color de la cubierta Blanco
Dimensiones (L x An) 8,3 x 11.7 in
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Escritura, impresión y fotocopiado en salas blancas
Formato de página Sin agujeros
Papel normal Sí
Tipo de producto Papel para salas limpias
Cantidad 250 hojas/paquete, 10 paquetes/caja.
Tamaño A4
Peso (imperial) 22 lb
Peso (métrico) 80 gsm