Descripción
- Marca: Cleanert
- Técnica: Accesorio
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Diámetro exterior (imperial) | 11 mm |
| Material | Polipropileno |
| Precortados | No |
| Esterilidad | Estéril |
| Tamaño del tapón | 9 mm |
| Marking Spot | No |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Tipo de producto | Insertar |